Kluczowe dokumenty
8.18097
Sigma-Aldrich
Aluminium triethylate
for synthesis
Synonim(y):
Aluminium triethylate, Aluminium triethoxide, Aluminium triethanolate, Aluminiumethoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Al(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
209-105-8
Postać
pieces
mp
128-131 °C
gęstość
1.142 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
Klucz InChI
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (complexometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3