Kluczowe dokumenty
8.16016
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glutamine
for synthesis
Synonim(y):
Kwas L-glutaminowy-5-amid, Gln
Wybierz wielkość
25 G
174,00 zł
100 G
384,00 zł
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
174,00 zł
100 G
384,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Beilstein:
1723797
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
200-292-1
NACRES:
NA.22
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
100 g/L
gęstość
1.47 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
640 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Działania biochem./fizjol.
L-glutamina jest niezbędnym aminokwasem, który jest kluczowym składnikiem podłoża hodowlanego i służy jako główne źródło energii dla komórek w hodowli. L-glutamina jest bardzo stabilna w postaci suchego proszku i zamrożonego roztworu. W płynnych pożywkach lub roztworach podstawowych L-glutamina ulega jednak stosunkowo szybkiej degradacji. Optymalna wydajność komórek zwykle wymaga uzupełnienia pożywki L-glutaminą przed użyciem.
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +31.5 - +33.0 °
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1