Kluczowe dokumenty
8.14811
Sigma-Aldrich
Fosforan tritolu
for synthesis
Synonim(y):
Tritolyl phosphate
Wybierz wielkość
250 ML
286,00 zł
1 L
686,00 zł
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
286,00 zł
1 L
686,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
215-548-8
NACRES:
NA.22
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.04 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przejścia
flash point >200 °C
gęstość
1.14 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[P](=O)(Oc3ccc(cc3)C)(Oc2ccc(cc2)C)Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
Klucz InChI
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.185
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2