Przejdź do
291102
Piperonylbutoxide
technical grade, 90%
Synonim(y):
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.44
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-076-7
Beilstein/REAXYS Number:
288063
MDL number:
Assay:
90%
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
solubility
water: slightly soluble 0.0289 g/L at 20.4 °C
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI key
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperonylbutoxide is a safe insecticide for household and field. Effect of piperonyl butoxide, a synthetic methylenedioxyphenyl inhibitor of cytochrome(s) P450, on the toxicity of organophosphate insecticides to cladoceran test species (Ceriodaphnia dubia, Daphnia magna and Daphnia pulex) has been investigated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
456267844773879
description
technical grade, 90%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
90%
assay
-
assay
-
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
water: slightly soluble 0.0289 g/L at 20.4 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperonylbutoxide
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
339.8 °F - closed cup
flash_point_c
171 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
51-03-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. E' ammesso in agricoltura biologica ?
    1 answer
    1. Unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.