Kluczowe dokumenty
8.21197
Sigma-Aldrich
Fosforan trifenylu
for synthesis
Synonim(y):
Triphenyl phosphate, Phosphoric acid triphenyl ester
Wybierz wielkość
100 G
279,00 zł
1 KG
502,00 zł
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
279,00 zł
1 KG
502,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5O)3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
204-112-2
NACRES:
NA.22
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>500 °C
siła działania
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
220 °C/5 hPa
mp
48-50 °C
temp. przejścia
flash point >230 °C
rozpuszczalność
0.0019 g/L
gęstość nasypowa
650 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[P](=O)(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
428.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
220 °C - closed cup