Kluczowe dokumenty
8.14703
Sigma-Aldrich
Kwas 2,4-dihydroksy-3,6-dimetylobenzoesowy
for synthesis
Synonim(y):
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC)
mp
187-189 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)C)O)C
InChI
1S/C9H10O4/c1-4-3-6(10)5(2)8(11)7(4)9(12)13/h3,10-11H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
VHNLJRRECIZZPX-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3