Key Documents
8.14410
Sigma-Aldrich
Azetidine
for synthesis
Synonim(y):
Azetidine, Trimethylene imine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
207-963-8
ciśnienie pary
237 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
temp. przejścia
flash point -20 °C
gęstość
0.85 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
Klucz InChI
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.847
Identity (IR): passes test