Key Documents
8.14099
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride
for synthesis
Synonim(y):
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride, AMP hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(NH2)CH2OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
221-713-5
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
powder
mp
204 °C (External MSDS)
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,5)3-6;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
PMZIUAOBHNJYQT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3