Kluczowe dokumenty
81078N
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Immunohematology, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, Blood banking: suitable, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.25
Nazwa produktu
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Immunohematology, 30% Solution, pack of 50 mL
opis
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
Poziom jakości
Próba
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Formularz
solution
okres trwałości
36 mo.
masa cząsteczkowa
~66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pack of 50 mL
producent / nazwa handlowa
Probumin®
pochodzenie
USA origin
stężenie
29-31 g/dL protein (Biuret)
metody
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
zanieczyszczenia
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.