Kluczowe dokumenty
81066N
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
Synonim(y):
Albumina, Albumina surowicy bydlęcej, BSA, Frakcja V, Surowica bydlęca
Wybierz wielkość
10 G
53,80 zł
53,80 zł
Przewidywany termin wysyłki29 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
53,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.28
53,80 zł
Przewidywany termin wysyłki29 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade, pack of 10 g
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
klasa czystości
reagent grade
Próba
≥98% (purity)
Formularz
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pack of 10 g
producent / nazwa handlowa
Probumin®
pochodzenie
USA origin
zawartość wolnych kwasów tłuszczowych
0.0-1.0 mg (per gram)
Total lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
metody
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
zanieczyszczenia
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
strata
≤5%
zakres pH
6.8-7.2
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
ślady kationów
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
obecność zanieczyszczeń
Tested for IgG
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Wytwarzany w opatentowanym procesie frakcjonowania szokowego z użyciem kwasu kaprylowego jako stabilizatora albuminy. Ten proszek BSA jest poddawany obróbce rozpuszczalnikiem i intensywnie diafiltrowany. Ten produkt z albuminy bydlęcej ma niską zawartość sodu, a jego czystość wynosi >=98%; typowa czystość wynosi 100%.
Informacje prawne
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
10069 Klasy BSA wyróżniają się różnicami w produkcji. Użycie terminów takich jak "klasa diagnostyczna" lub "klasa szczepionkowa" w nazwach produktów wskazuje wyłącznie, że produkty te są powszechnie używane przez klientów w tych zastosowaniach. Nie zakwalifikowaliśmy każdego produktu do każdego możliwego zastosowania. Użytkownicy powinni kwalifikować gatunki 10069 BSA przy użyciu określonych odczynników, warunków i ograniczeń ich testu.
Wyłącznie do dalszego użytku produkcyjnego. Nie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.