810667
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
Synonim(y):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Polecane produkty
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade, pack of 1 kg
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
klasa czystości
reagent grade
Próba
≥98% (purity)
Postać
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pack of 1 kg
producent / nazwa handlowa
Probumin®
pochodzenie
USA origin
zawartość wolnych kwasów tłuszczowych
0.0-1.0 mg (per gram)
Total Lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
metody
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
zanieczyszczenia
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
strata
≤5%
zakres pH
6.8-7.2
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
ślady kationów
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
obecność zanieczyszczeń
Tested for IgG
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3