Kluczowe dokumenty
8.10504
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
for synthesis
Synonim(y):
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
212-153-2
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
powder
mp
208-213 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3