Kluczowe dokumenty
8.06116
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Kod UNSPSC:
12352101
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
Poziom jakości
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
464.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C