Kluczowe dokumenty
8.04174
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
15.2% Pd, for synthesis
Synonim(y):
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd)
Wybierz wielkość
1 G
492,00 zł
5 G
1370,00 zł
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
492,00 zł
5 G
1370,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]2PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
701.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
237-744-2
NACRES:
NA.22
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Chlorek bis(trifenylofosfiny)palladu(II) (15,2% Pd), for synthesis
Poziom jakości
Formularz
crystals
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Pd]([P](c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)([P](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1)(Cl)Cl
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Assay (to Pd): ≥ 99.0 %
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3