Key Documents
8.02527
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonim(y):
Cobalt(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)cobalt(II), Bis(2,4-pentanedionato) cobalt(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14CoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
237-855-6
ciśnienie pary
<1 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
siła działania
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
170-180 °C
rozpuszczalność
5.1 g/L
gęstość
0.83 g/cm3 at 20 °C
Komentarz do analizy
Assay (ex Co): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3