PHR3284
Cinnamaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Cinnamaldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1133897
opakowanie
pkg of 3x200MG
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Klucz InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.