676602
PhosphoDetect Anti-VASP (pSer²³⁹) Mouse mAb (16C2)
lyophilized, clone 16C2, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Vasodilator-stimulated Phosphoprotein, Activated
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
16C2, monoclonal
Postać
lyophilized
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer239/pSer239)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (0.1 µg/ml, chemiluminescence; 1 µg/ml, colorimetric)
Immunocytochemistry (1-10 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-10 µg/10⁶ vanadate-treated A431 cells)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Vanadate-treated A431 cells or 8-pCPT-treated platelets
Inne uwagi
Schwarz, U.R., et al. 1999. Thromb. Haemost.82, 1145.
Smolenski, A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 20029.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1