Merck
565750
Inhibitor γ-sekretazy I
The γ-Secretase Inhibitor I controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
Z-LLNle-CHO
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H41N3O5
Masa cząsteczkowa:
475.62
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, 50% acetic acid: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Hamuje γ-sekretazę, proteazę, która rozszczepia białko prekursorowe amyloidu (APP). Uważa się, że hamowanie tego enzymu pomaga w zapobieganiu chorobie Alzheimera.
Przepuszczalny dla komórek. Hamuje γ-sekretazę, proteazę, która rozszczepia białko prekursorowe amyloidu (APP) w celu wytworzenia białka β-amyloidu. Uważa się, że hamowanie tego enzymu pomaga w zapobieganiu chorobie Alzheimera.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
γ-sekretazy
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Skovronsky, D.M., et al. 2000. Biochemistry 39, 810.
Hartmann, T., et al. 1997. Nat. Med. 3, 1016.
Z-Leu-Leu-Nle-CHO (Nle = norleucyna)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c