Kluczowe dokumenty
65346-M
Sigma-Aldrich
Formalin
Harleco®, suitable for histology, 10%
Synonim(y):
Fixative
About This Item
Kod UNSPSC:
12352501
Postać
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Harleco®
stężenie
10%
pH
7
mp
-0.1 °C
gęstość
0.98 g/cm3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
HARLECO® Formalin
65346-85 4L Poly Bottle
HARLECO® Neutral Buffered 10%, Recommended for routine use. 10% NBF
Zastosowanie
HARLECO® Neutral Buffered 10%, Recommended for routine use. 10% NBF
Part of the QSM Histology line. Recommended for routine use.
Informacje prawne
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3