Key Documents
6.06044
Sigma-Aldrich
Dichloromethane
for chromatography
Synonim(y):
Dichloromethane, Methylene chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
Beilstein:
1730800
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
klasa czystości
for chromatography
Poziom jakości
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
temp. samozapłonu
1223 °F
granice wybuchowości
22 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dichloromethane is commonly used as a mobile phase solvent in liquid chromatography (LC).
Zastosowanie
Dichloromethane can be used as:
  • A mobile phase component in LC-APPI-MS analysis of six TAG (Triacylglycero) model compounds by non-aqueous reversed-phase chromatography.
  • An eluent in the analysis of sulforaphane.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of sulforaphane in broccoli and cabbage by high-performance liquid chromatography
Liang H, et al.
Journal of food composition and analysis, 9(5), 473-476 (2006)
Liquid chromatography--atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry analysis of triacylglycerol lipids?Effects of mobile phases on sensitivity
Cai SS, et al.
Journal of Chromatography A, 1173(1-2), 88-97 (2007)
Enhanced extraction yields and mobile phase separations by solvent mixtures for the analysis of metabolites in Annona muricata L. leaves
Ribeiro de Souza EB, et al.
Journal of Separation Science, 32(23-24), 4176-4185 (2009)
Stationary and mobile phases in hydrophilic interaction chromatography: a review
Jandera, Pavel
Analytica Chimica Acta, 692(1-2), 1-25 (2011)