The stability of this material at -80°C has not been determined. In solid form, compounds are generally less sensitive to temperature, particularly for relatively short periods of time. It is likely that the quality has not been impacted. However this cannot be guaranteed. It would be up to the end user to determine the suitability for use.
584222
Tetrahydrouridine
Potent competitive inhibitor of cytidine deaminase. Also available as a 100 mM solution in H2O.
Synonim(y):
Tetrahydrouridine
opis
RTECS - UW5798980
Próba
≥90% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
water: 200 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N2(CCC(NC2=O)O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
UCKYOOZPSJFJIZ-XVKVHKPRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Oporność na onkoterapię wyjaśniona modelami Darwina i Lamarckiana..: Badanie to bada mechanizmy oporności na onkoterapię, łącząc modele darwinowskie i lamarckowskie w celu zapewnienia kompleksowego zrozumienia. Badanie podkreśla rolę tetrahydrourydyny w modulowaniu ścieżek oporności na terapię w leczeniu raka (Saunthararajah et al., 2024).
- Zaangażowanie linii neuroendokrynnej drobnokomórkowego raka płuc można wykorzystać w terapii niecytotoksycznej niezależnej od p53: W niniejszym badaniu zbadano potencjał stosowania tetrahydrourydyny w niecytotoksycznych terapiach drobnokomórkowego raka płuc, koncentrując się na zaangażowaniu linii neuroendokrynnej i jej wpływie na skuteczność leczenia (Biswas et al., 2023).
- Interakcja in vitro tetrahydrourydyny z kluczowymi ludzkimi transporterami nukleozydów...: Badanie to bada, w jaki sposób tetrahydrourydyna oddziałuje z ludzkimi transporterami nukleozydów, rzucając światło na jej mechanizmy działania i potencjał jako środka terapeutycznego w biochemii i farmakologii (Säll i in., 2023).
- Zakażenie komórek nowotworowych mykoplazmą nasila przeciwnowotworowe działanie utlenionych metylocytydyn...: Badanie to bada, w jaki sposób zakażenie mykoplazmą nasila działanie przeciwnowotworowe utlenionych metylocytydyny, przy czym tetrahydrourydyna odgrywa kluczową rolę w obserwowanych wynikach terapeutycznych (Pang et al., 2023).
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Bouffard, D.Y., et al. 1993. Biochem Pharmacol.45, 1857.
Laliberte, J., et al. 1992. Cancer Chemotherap. Pharmacol.30, 7.
Riva, C., et al. 1992. Chemotherapy38, 358.
Yusa, K., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 16848.
Hanze, A.R. 1967. J. Am. Chem. Soc.89, 6720.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
-
Dear partener, Kindly advice if THU 10 mg vials sored at -80 for 3 days can be used. Thank you,
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi, may I ask if the THU (Cat number: 18771-50-1) is stable if stored at -4 oC and 10 oC? There is temperature excursion of the freezer in lab, and we would like to check what is the highest tolerable storage Temp which this reagent stored
1 answer-
The recommended storage temperature for this material is −20°C. The product is shipped on ice to maintain the quality of the compound. In general, products of this nature are considered stable within the range of −10 to 25°C. The end user would have to evaluate the integrity of the product for excursions beyond this range.
Helpful?
-
-
Does this product have an expiry date?
1 answer-
This product does not contain an expiration date. It contains a recommended retest date of 10 years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services