Kluczowe dokumenty
580567
Millipore
TCEP, Hydrochloride, Reagent Grade
Synonim(y):
TCEP, Hydrochloride, Reagent Grade, tris(2-Carboxyethyl)phosphine, HCl
Wybierz wielkość
5 G
Prześlij zapytanie
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
Prześlij zapytanie
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15O6P · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.19 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.25
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
P(CCC(=O)[O-])(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C9H15O6P/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/p-3
Klucz InChI
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
A water-soluble and odorless disulfide-reducing agent that is more stable and effective than DTT. TCEP reduces even the most stable water-soluble alkyl disulfides at pH 4.5 within 5 minutes. TCEP is also capable of functioning as a reducing agent even in the pH range of 1.5-8.5. It is more resistant to air-oxidation as compared to DTT.
Zastosowanie
  • A Study on Thiol-Michael Addition to Semi-Synthetic Elastin-Hyaluronan Material for Electrospun Scaffolds.: Investigates the application of TCEP hydrochloride in the thiol-Michael addition reactions to develop semi-synthetic elastin-hyaluronan materials, which are pivotal for creating electrospun scaffolds used in biomedical engineering (Laezza et al., 2024).
  • Target Recognition-Triggered Peroxidase-Mimicking Activity Depression in Homochiral Nanochannels for Identifying Cystine Enantiomers.: Highlights the use of TCEP hydrochloride in the development of a novel method for identifying cystine enantiomers through target recognition-triggered peroxidase-mimicking activity depression in nanochannels (Xu et al., 2023).
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Corrosive (L)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). TCEP retains stability when stored at an acidic or alkaline pH; avoid storage at pH 7.0-8.0. Also avoid exposure to high concentrations of phosphate ions (>150 mM). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Getz, E.B., et al. 1999. Anal. Biochem. 273, 73.
Han, J.C. and Han, G.Y. 1994. Anal. Biochem. 220, 5.
Burns, J.A., et al. 1991. J. Org. Chem.56, 2648.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jinzhao Song et al.
Analytical chemistry, 93(38), 13063-13071 (2021-09-21)
Short of a vaccine, frequent and rapid testing, preferably at home, is the most effective strategy to contain the COVID-19 pandemic. Herein, we report on single-stage and two-stage molecular diagnostic tests that can be carried out with simple or no