572888-M
SU1498
A potent, reversible, ATP-competitive and selective inhibitor of Flk-1 kinase (IC₅₀ = 700 nM), a vascular endothelial growth factor (VEGF) receptor kinase.
Synonim(y):
SU1498, (E)-3-(3,5-Diisopropyl-4-hydroxyphenyl)-2-[(3-phenyl-n-propyl)amino-carbonyl]acrylonitrile, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor VIII, VEGFR2 Kinase Inhibitor X
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
siła działania
700 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Flk-1 kinase
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Strawn, L.M., et al. 1996. Cancer Res. 56, 3540.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1