566323
SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol
The SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol, also referenced under CAS 14513-15-6, controls the biological activity of SIRT1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol, 5-(2-Hydroxy-naphthalen-1-ylmethyl)-6-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one, NSC-112546, SIRT1 Inhibitor II, SIRT2 Inhibitor VI
Wybierz wielkość
1250,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 lutego 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1250,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 lutego 2025Szczegóły
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=[c]1[nH][c](c(c([nH]1)c4ccccc4)Cc2c3c(ccc2O)cccc3)=O
InChI
1S/C21H16N2O2S/c24-18-11-10-13-6-4-5-9-15(13)16(18)12-17-19(14-7-2-1-3-8-14)22-21(26)23-20(17)25/h1-11,24H,12H2,(H2,22,23,25,26)
Klucz InChI
RVNSQVIUFZVNAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
hSIRT1 and hSIRT2
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3