Przejdź do
N3002
Bis(p-nitrophenyl) phosphate sodium salt
chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
BNPP sodium salt, Sodium bis(4-nitrophenyl) phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H8O8N2PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.16
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
223-739-2
MDL number:
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(p-nitrophenyl) phosphate sodium salt, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
impurities
≤0.05% free p-nitrophenol
solubility
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OP(=O)(Oc1ccc(cc1)N(=O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H9N2O8P.Na.H/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;;/h1-8H,(H,19,20);;
InChI key
NXXNKMXTNUUECE-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphodiesterase substrate
Application
Bis(p-nitrophenyl) phosphate sodium salt has been used as a substrate for the estimation of phosphodiesterase (PDE) activity. It has also been used as a substrate in PDE inhibition assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N3129SRE0026P4744
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% anhydrous basis
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
solubility
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤0.05% free p-nitrophenol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)