Kluczowe dokumenty
565773
Sigma-Aldrich
γ-Secretase Inhibitor XII
The γ-Secretase Inhibitor XII controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
γ-Secretase Inhibitor XII, Z-IL-CHO
Wybierz wielkość
5 MG
1090,00 zł
1090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1090,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30N2O4
Masa cząsteczkowa:
362.46
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
1090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A cell-permeable, reversible dipeptide aldehyde that reduces Aβ production by blocking γ-secretase activity in vitro (Aβ40 IC50 = 7.9 µM; Aβ42 IC50 = 7.6 µM) and in cultured CHO 2b-7 cells that stably overexpress APP695 (Aβ40 IC50 = 11.5 µM; Aβ42 IC50 = 8.3 µM). Also blocks the generation of CTFγ (γ-secretase-generated carboxyl-terminal fragment). Does not affect the formation of amyloid-β-precursor protein (APP).
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
Aβ40 in vitro
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 7.9 µM for Aβ40; 7.6 µM for Aβ42 in vitro
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
Z-Ile-Leu-CHO
Inne uwagi
Weijzen, S., et al. 2002. Nat. Med.8, 979.
McLendon, C., et al. 2000. FASEB J.14, 2383.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1