Kluczowe dokumenty
559402
Sigma-Aldrich
SB 218078
A cell-permeable, ATP-competitive, and reversible indolocarbazole derivative that acts as a potent and selective inhibitor of checkpoint kinase (Chk1) in vitro. It inhibits Chk1 phosphorylation of cdc25C with an IC₅₀ of 15 nM.
Synonim(y):
9,10,11,12,-Tetrahydro-9,12-epoksy-1 H-diindolo(1,2,3-fg:3ʹ,2ʹ,1ʹ-kl)pirolo(3,4-i)(1,6)benzodiazocino-1,3(2 H)-dion, Inhibitor Chk1 I, 9,10,11,12,-Tetrahydro-9,12-epoksy-1H-diindolo(1,2,3-fg:3ʹ,2ʹ,1ʹ-kl)pirolo(3,4-i)(1,6)benzodiazocino-1,3(2H)-dion, Inhibitor Chk1 I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.39
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C24H15N3O3/c28-23-19-17-11-5-1-3-7-13(11)26-15-9-10-16(30-15)27-14-8-4-2-6-12(14)18(22(27)21(17)26)20(19)24(29)25-23/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,25,28,29)
Klucz InChI
OTPNDVKVEAIXTI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek, kompetycyjna względem ATP i odwracalna pochodna indolokarbazolu, która działa jako silny i selektywny inhibitor kinazy punktu kontrolnego (Chk1) in vitro. Hamuje fosforylację cdc25C przez Chk1 z IC50 wynoszącym 15 nM. SB-218078 jest jednak znacznie słabszym inhibitorem Cdc2 (IC50 = 250 nM) i PKC (IC50 = 1 µM).
Przepuszczalna dla komórek, konkurencyjna wobec ATP i odwracalna pochodna indolokarbazolu, która działa jako silny inhibitor kinazy punktu kontrolnego (Chk1) in vitro (Ki = 15 nM). Wiąże się z kieszenią wiążącą ATP Chk1, powodując jedynie niewielkie zmiany w konformacji białka. Hamuje również aktywność CDK1 (Ki = 23 nM), CDK2 (Ki = 5,6 nM) i CDK4 (Ki = 16 nM). Hamuje fosforylację Cdc25C przez Chk1 (IC50 = 15 nM).
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 15 nM przeciwko fosforylacji Chk1 cdc25C; 23 nM, 5,6 nM, 16 nM, odpowiednio przeciwko CDK1, CDK2, CDK4.
Główny cel
Chk1
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Zhao, B., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 46609.
Jackson, J.R., et al. 2000. Cancer Res.60, 566
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1