Przejdź do
SML0350
AZD-7762 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(3-Fluorophenyl)-3-ureidothiophene-2-carboxylic acid N-[(S)-piperidin-3-yl]amide hydrochloride, AZD 7762 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
472,60 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
1487,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19FN4O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
472,60 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(=O)Nc1cc(sc1C(=O)N[C@H]2CCCNC2)-c3cccc(F)c3
InChI
1S/C17H19FN4O2S.ClH/c18-11-4-1-3-10(7-11)14-8-13(22-17(19)24)15(25-14)16(23)21-12-5-2-6-20-9-12;/h1,3-4,7-8,12,20H,2,5-6,9H2,(H,21,23)(H3,19,22,24);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
WFZBLOIXZRZEDG-YDALLXLXSA-N
Application
AZD-7762 hydrochloride has been used:
  • as a checkpoint kinase 1 and 2 (CHK1/2) inhibitor to study its effect on the efficiency of non-homologous end-joining (NHEJ) repair in breast cancer cell lines[1]
  • as a CHK1 inhibitor to serve as a positive control for replication stress in the assessment of fork restart events[2]
  • as a CHK1/2 inhibitor to study its effects on DNA lesions during mice zygote development[3]
Biochem/physiol Actions
AZD-7762 is a potent, ATP-competitive inhibitor of Chk1 and Chk2 that enhanced cytotoxicity DNA-damaging agents.
AZD-7762 is a potent, ATP-competitive inhibitor of Chk1 and Chk2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0897SML0180S5326
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)