554715-M
Retro-2
A cell-permeable tricyclic imine compound that inhibits the endosome-to-Golgi retrograde transport, but not cellular uptake, of CtxB, StxB without affecting cellular uptake/trafficking of Tf or EGF.
Synonim(y):
Retro-2, Cholera Toxin Retrograde Transport Blocker, Ricin Retrograde Transport Blocker, SLT Retrograde Transport Blocker, 2-(((5-Methyl-2-thienyl)methylene)amino)-N-phenylbenzamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2