Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł 1853,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Retro-2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=CC=CC=C2NC(C3=CC=C(C)S3)N1C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C19H16N2OS/c1-13-11-12-17(23-13)18-20-16-10-6-5-9-15(16)19(22)21(18)14-7-3-2-4-8-14/h2-12,18,20H,1H3
InChI key
BOAPXDSRULBILC-UHFFFAOYSA-N
Application
Retro-2 has been used to estimate retrograde trafficking of Shiga toxin subunit B (STxB)-Cy3.
Biochem/physiol Actions
Retro-2 is a non-toxic inhibitor of the endosome-to-Golgi retrograde transport that selectively protect cells from ricin, cholera toxin, and Shiga-like toxins, without affecting compartment morphology, endogenous retrograde cargos, or other trafficking steps.
Retro-2 is a non-toxic inhibitor of the endosome-to-Golgi retrograde transport.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to off-white | color off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?