Przejdź do
SML0269
Nitisinone
≥95% (HPLC), 4-Hydroxyphenylpyruvate oxidase inhibitor, powder
Synonim(y):
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione, NTBC, Nitisone, SC 0735
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10F3NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nitisinone, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
InChI key
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HPD(3242)
Application
Nitisinone has been used:
  • to induce liver injury
  • to treat Ixodes scapularis tick cells to inhibit the activity of hydroxyphenylpyruvate dioxygenase[1]
  • in supplemented water to block the accumulation of toxic metabolites in human hepatocyte engrafted mice
  • to study its effect on bacterial pyomelanin production
Biochem/physiol Actions
Nitisinone is a competitive and reversible inhibitor of 4-Hydroxyphenylpyruvate oxidase (dioxygenase).
Nitisinone is a competitive inhibitor that reversibly inhibits 4-Hydroxyphenylpyruvate oxidase (dioxygenase). Nitisinone is used in the treatment of hereditary tyrosinemia type 1, where it blocks the degradation of tyrosine into harmful substances.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1731SML2736SML0770
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to brown
color
-
color
white to beige
color
light yellow to dark yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitisinone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)