5.38437
MGAT2 Inhibitor, Cpd24d
Synonim(y):
MGAT2 Inhibitor, Cpd24d, 5-(N-(2,4-difluorophenyl)sulfamoyl)-7-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)indoline-1-carboxamide , Acyl CoA:monoacylglycerol acyltransferase 2 inhibitor, Cpd24d
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
MGAT2
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3