Kluczowe dokumenty
PZ0412
PF-06427878
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-3-((2-(3-(2-Ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxamido)methyl)benzoic acid, 3-[[[[2-[(3R)-3-(2-Ethoxyphenoxy)-1-piperidinyl]-5-pyrimidinyl]carbonyl]amino]methylbenzoic acid, PF 06427878, PF06427878
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC(CNC(C2=CN=C(N=C2)N3C[C@@H](CCC3)OC4=CC=CC=C4OCC)=O)=C1)O
InChI
1S/C26H28N4O5/c1-2-34-22-10-3-4-11-23(22)35-21-9-6-12-30(17-21)26-28-15-20(16-29-26)24(31)27-14-18-7-5-8-19(13-18)25(32)33/h3-5,7-8,10-11,13,15-16,21H,2,6,9,12,14,17H2,1H3,(H,27,31)(H,32,33)/t21-/m1/s1
Klucz InChI
IDVOZBCJUVAIMF-OAQYLSRUSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)