Kluczowe dokumenty
5.38244
Sigma-Aldrich
Cyklorazyna 9A5
Synonim(y):
Cykliczny inhibitor Ras
Wybierz wielkość
5 MG
992,00 zł
992,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
992,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C75H108FN25O13
Masa cząsteczkowa:
1586.82
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
992,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek 11-merowy cykliczny peptyd, który wykazuje wysokie powinowactwo do Ras-GTP (IC50 = 120 nM dla K-Ras G12V) i hamuje sygnalizację Ras. Wykazano, że łatwo lokalizuje się w cytoplazmie i bezpośrednio wiąże się z Ras-GTP w pobliżu miejsca wiązania efektora w sposób odwracalny. Zależnie od dawki upośledza interakcję Ras-B-Raf i blokuje stymulowaną przez EGF aktywację Akt, MEK i ERK (IC50 = 3,1 µM w komórkach H1299). Skutecznie indukuje zatrzymanie wzrostu komórek raka płuc i wywołuje apoptozę (LD50 = 3,0 µM w H1299). UWAGA: ala = D-alanina; nal = D-2-naftyloalanina; nle = D-norleucyna; Fpa = L-4-fluorofenyloalanina
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Działania biochem./fizjol.
Docelowy IC50: 120 nM dla K-Ras G12V
Główny cel
Ras-GTP
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
cyklo(-Trp-Thr-ala-Arg-Arg-nal-Arg-Fpa-nle-Gln)
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Upadhyaya. P., et al. 2015. Angew. Chem. Int. Ed.54, 7602.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1