Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H63N11O19S3
Masa cząsteczkowa:
1254.32
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Cionin,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Protochordean octapeptide cionin is a structural hybrid of mammalian cholecystokinin (CCK) and gastrin with functions most similar to those of CCK. Cionin is used as a potent and efficient stimulator of gastric histamine release and acid secretion via a CCK-B receptor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥85% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥55% | composition Peptide Content, ≥48% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?