Przejdź do
537011
Inhibitor endopeptydazy prolylowej II
The Prolyl Endopeptidase Inhibitor II, also referenced under CAS 108708-25-4, controls the biological activity of Prolyl Endopeptidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Z-PP-CHO
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.38
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
colorless to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, DMF: soluble, ethyl acetate: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek aldehyd dipeptydowy, który działa jako specyficzny, silny, powolny i ściśle wiążący analogowy inhibitor endopeptydazy prolilowej w stanie przejściowym (Ki = 350 pM i 500 pM odpowiednio dla endopeptydazy prolilowej w mózgu myszy i mózgu człowieka). Według doniesień tworzy hemiacetal z seryną w miejscu aktywnym.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 350 pM i 500 pM odpowiednio dla endopeptydazy prolilowej mózgu myszy i mózgu człowieka.
Główny cel
Prolendooeotydaza mózgu myszy
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Fülöp, V., et al. 1998. Cell94, 161.
Kahyaoglu, A., et al. 1997. Biochem. J.322, 839.
Bakker, A.V., et al. 1990. Biochem. J.271, 559.
Wilk, S., and Orlowski, M. 1983. J. Neurochem.41, 69.
Z-Pro-Pro-CHO
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c