Przejdź do
SML0205
Z-Pro-prolinal
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Cbz-Pro-Prolinal, N-Benzyloxycarbonyl-L-prolyl-L-prolinal, Phenylmethyl (2S)-2-[(2S)-2-formylpyrrolidine-1-carbonyl]pyrrolidine-1-carboxylate, Z-Pro-Pro-CHO, Z-PP-CHO, Z-pro-pro-CHO, Z-prolyl-prolinal, ZPP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.38
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C18H22N2O4/c21-12-15-8-4-10-19(15)17(22)16-9-5-11-20(16)18(23)24-13-14-6-2-1-3-7-14/h1-3,6-7,12,15-16H,4-5,8-11,13H2/t15-,16-/m0/s1
InChI key
ORZXYSPOAVJYRU-HOTGVXAUSA-N
Application
Z-Pro-prolinal was used to inhibit activation of rekallikrein in Prolylcarboxypeptidase assay in HUVECs.[1] ZPP was also used in assays to identify enzymes important in the processing of angiotensin peptides in human glomerular endothelial cells.[2]
Biochem/physiol Actions
Z-Pro-prolinal is a potent selective inhibitor of prolyl oligopeptidase (POP), also known as prolyl endopeptidase (PEP or PE).
Z-Pro-prolinal is a potent, selective inhibitor of Prolyl oligopeptidase (POP), also known as prolyl endopeptidase (PEP or PE). Ki = 1 nM.
POP has been connected to memory and mood through regulation of the brain levels of its peptide substrates, which include AVP, substance P, neurotensin and TRH and is a potential target in cognitive function, memory, and neurodegenerative disorders such as amnesia, Alzheimer′s disease, and depression. POP has recently been reported to be involved in the release of the tetrapeptide acetyl-N-Ser-Asp-Lys-Pro (Ac-SDKP) from its precursor, 43-mer thymosin β4 (Tβ4). Ac-SDKP is involved in hemopoietic stem cell differentiation, is pro-angiogenic and antifibrogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0109C899996270
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)