Przejdź do
SML1192
SB290157 trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
N2-[2-(2,2-Diphenylethoxy)acetyl]-L-arginine trifluoroacetate salt, SB 290157 trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N4O4 · CF3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
526.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +1.5 to +5°, c = 1.0 in DMSO
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(COCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O)=N.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C22H28N4O4.C2HF3O2/c23-22(24)25-13-7-12-19(21(28)29)26-20(27)15-30-14-18(16-8-3-1-4-9-16)17-10-5-2-6-11-17;3-2(4,5)1(6)7/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2,(H,26,27)(H,28,29)(H4,23,24,25);(H,6,7)/t19-;/m0./s1
InChI key
ZJRMPPVJAQWGEG-FYZYNONXSA-N
Biochem/physiol Actions
SB290157 is a selective antagonist of complement anaphylatoxin C3a receptor, a 74 amino acid proinflammatory peptide that is a potent chemotaxin for eosinophils, macrophages and mast cells, and has recently been found to be involved in nonimmunological roles in osteoblast differentiation, angiogenesis, and lipid metabolism. SB290157 is selective for C3aR over C5aR or other chemotactic GPCRs with an IC50 of 200 nM. It effectively blocks C3aR in humans, rat, guinea pig, and mouse.SB290157 was found to inhibit diet-induced obesity, metabolic dysfunction, and adipocyte signaling, in addition to inhibiting macrophage signaling.
SB290157 is a selective antagonist of complement anaphylatoxin C3a receptor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7830S8701SML1374
assay
≥97% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)