Kluczowe dokumenty
5.30918
Sigma-Aldrich
PTC-124
Synonim(y):
PTC-124, 3-(5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid, Premature Termination Codon Mutations Inhibitor, PTC124, Ataluren
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9FN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Produkt 5.30918 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1c(cccc1)c2nc(n[o]2)c3cc(ccc3)C(=O)O
InChI
1S/C15H9FN2O3/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20/h1-8H,(H,19,20)
Klucz InChI
OOUGLTULBSNHNF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable, non-toxic, orally bioavailable oxadiazole compound that is reported to promote read-through of premature, but not normal, translation termination codons and thereby suppress premature termination in protein synthesis caused by nonsense mutations (in ~10 to 100 nM with maximal activity reported at 3 µM). Promotes the suppression of nonsense alleles of the dystrophin gene in primary human muscle cells and in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy (mdx). Also reported to rescue striated muscle function in mdx mice with a noticeable reduction in their serum creatine kinase values. Subcutaneous or oral administration of PTC124 to a mice expressing human CFTR-G542X transgene is shown to suppress G542X nonsense mutation and restore hCFTR function and cAMP-stimulated chloride channel activity (60 mg/kg for 3 weeks). Also acts as a potent and reversible inhibitor of purified firefly luciferase (FLuc; IC50 ~ 10 nM) and protects it from tryptic degradation, but does not affect Renilla reniformis luciferase (RLuc).
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
PTC
Secondary Target
firefly luciferase
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
McElroy, S.P., et al. 2013. PLoS Biol.11, e1001593.
Auld, D.S., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.107, 4878.
Auld, D.S., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.106, 3585.
Du, M., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.105, 2064.
Welch, E.M., et al. 2007. Nature.447, 87.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Kidney
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3