Merck
261947
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane
98%
Synonim(y):
1,4-Butanediylbis[diphenylphosphine], 1,4-Butylenebis(diphenylphosphine), Tetramethylenebis(diphenylphosphine), dppb
Wybierz wielkość
5 G
246,00 zł
25 G
439,00 zł
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
246,00 zł
25 G
439,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2P(CH2)4P(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.47
Beilstein:
706446
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Alkylations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Isomerizations
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
132-136 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2
Klucz InChI
BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed as a ligand in Pd(0)-catalyzed acylcyanation of arylacetylenes[1] and deprotection of allyloxycarbamates.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Celisnolia M Leite et al.
Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 21(9), 1172-1182 (2020-08-26)
Breast cancer is one of the most common types among women. Its incidence progressively increases with age, especially after age 50. Platinum compounds are not efficient in the treatment of breast cancer, highlighting the use of other metals for the
Lin, I. J. B.; Alper, H.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 248-248 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2679-2679 (1994)
Trost, B. M.; Lautens, M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 106, 7641-7641 (1984)
Denise Lovison et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(24), 8375-8388 (2020-06-11)
The cationic acetate ruthenium complex [Ru(η1-OAc)(CO)(dppb)(phen)]OAc (1) is easily prepared in 83% yield from [Ru(η1-OAc)(η2-OAc)(CO)(dppb)] (dppb = 1,4-bis(diphenylphosphino)butane) and 1,10-phenanthroline (phen) in MeOH. The derivative 1 undergoes easy substitution of the coordinated acetate by reaction with NaOPiv, KSAc, and KSCN
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf