Kluczowe dokumenty
5.30509
Sigma-Aldrich
StemSelect Compound E
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
( S, S)- 2-(2-(3,5-difluorofenylo)-acetyloamino)-N-(1-metylo-2-okso-5-fenylo-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-ylo)-propionamid, InSolution γ-Secretase Inhibitor XXI, Związek E
Wybierz wielkość
250 μG
909,00 zł
909,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 μG
909,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24F2N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
909,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
StemSelect Compound E,
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC2N=C(c4c(cccc4)N(C2=O)C)c3ccccc3)F
InChI
1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25?/m0/s1
Klucz InChI
JNGZXGGOCLZBFB-YPHZTSLFSA-N
Opis ogólny
Notch signaling suppressor.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
presenilins
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
A 5 mM (250 µg/102 µl), 0.2 µm-filtered solution in DMSO.
Rekonstytucja
Following initial use, aliquot and freeze (-70°C).
Inne uwagi
Li, W., et al. 2011. Proc. Natl Acad. Sci. USA108, 8299.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)