Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14FN3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2c3c([s]c2)[nH]cn[c]3=NCc4cc5c(cc4)OCO5
InChI
1S/C20H14FN3O2S/c21-14-4-2-13(3-5-14)15-9-27-20-18(15)19(23-10-24-20)22-8-12-1-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h1-7,9-10H,8,11H2,(H,22,23,24)
InChI key
QGYLTGSHWIGJJD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AEM1 is a potent inhibitor of deregulated Nrf2 transcriptional activity.
AEM1 is a potent inhibitor of deregulated Nrf2 transcriptional activity. AEM1 broadly decreases the expression of NRF2 controlled genes and sensitizes A549 cells to various chemotherapeutic agents.
AEM1 (ARE expression modulator 1) is also a selective inhibitor of sirtuin 2, which is a protein deacetylase mediated by NAD+.[1] Sirtuin 2 supports tumor cell proliferation, thus its inhibition stimulates cell death in tumors.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to light brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?