524619
PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1
The PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1, also referenced under CAS 701947-53-7, controls the biological activity of PIP3.
Synonim(y):
PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1, N-(((2-Hydroxy-5-nitrophenyl)amino)thioxomethyl)-3,5-dimethyl-benzamide, N-((2-Hydroxy-5-nitrophenyl)carbamothioyl)-3,5-dimethylbenzamide, Akt Inhibitor XXII, PDK1 Inhibitor VI
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C=CC([N+]([O-])=O)=C1)=C1NC(NC(C2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)=S
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Skidan, I., et al. 2009. Drug Deliv.16, 45.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3