Kluczowe dokumenty
521000-M
Millipore
Phenylarsine Oxide
A membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor (IC₅₀ = 18 µM).
Synonim(y):
Phenylarsine Oxide, PAO, Oxophenylarsine, PTP Inhibitor IX, PDI Inhibitor II, Protein Disulfide Isomerase Inhibitor II
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5AsO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥96% (titration)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
chloroform: 100 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
[As](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5AsO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A membrane-permeable phosphotyrosine phosphatase inhibitor (IC50 = 18 µM). Stimulates 2-deoxyglucose transport in insulin-resistant human skeletal muscle and activates P56lck protein tyrosine kinase. Blocks TNFα-dependent activation of the NF-κB in human myeloid ML-1a cells. PAO inhibits the protease activities of recombinant human caspases, as well as endogenous chicken caspases that are active in extracts of preapoptotic chicken DU249 cells (S/M extracts). At 100 µM, it also blocks the morphological changes of nuclear apoptosis in vitro and internucleosomal DNA fragmentation in S/M extracts without interfering with PARP or lamin A cleavage. Also known to cause complete and reversible inhibition of NADPH oxidase in human neutrophils.
A membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor (IC50 = 18 µM). Stimulates 2-deoxyglucose transport in insulin-resistant human skeletal muscle and activates p56lck protein tyrosine kinase. Blocks TNF-α-dependent activation of NF-κB in human myeloid ML-1a cells. PAO inhibits the protease activities of recombinant human caspases as well as endogenous caspases that are active in extracts of pre-apoptotic chicken DU249 cells (S/M extracts).
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
Protein tyrosine phosphatase
Target IC50: 18 µM against protein tyrosine phosphatase
Ostrzeżenie
Toxicity: Highly Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (I)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Takahashi, A., et al. 1997. Exp. Cell Res.231, 123.
Carey, J.O., et al. 1995. Diabetes44, 1995.
Le Cabec, V., and Maridonneau-Parini, I. 1995. J. Biol. Chem.270, 2067.
Oetken, C., et al. 1995. Mol. Immunol.31, 1295.
Singh, S., and Aggarwal, B.B. 1995. J. Biol. Chem.270, 10631.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)