Merck
P3075
Phenylarsine oxide
synthetic (organic), ≥97%, tyrosine phosphatase inhibitor, powder
Synonim(y):
Arzene, Oxophenylarsine, PAO
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5AsO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.02
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
EC Number:
211-275-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2935227
Assay:
≥97%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phenylarsine oxide, ≥97%, powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white to off-white
mp
145-148 °C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
SMILES string
O=[As]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5AsO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenylarsine oxide (PhAsO4) is a bifunctional SH group chemical. It is hydrophobic in nature.
Application
Phenylarsine oxide has been used to infuse animals with a nigrostriatal transection, to determine whether peroxovanadium (pVa) would synergize with brain-derived neurotrophic factor (BDNF).
Biochem/physiol Actions
Phenylarsine oxide inhibits internalization of cell surface receptors; inhibits tyrosine phosphatases, with no effect on tyrosine kinase. Metabolic poison.
Phenylarsine oxide (PAO) can reduce the motility and sustainability of Setaria cervi. It has the ability to stimulate cyclosporin A-sensitive transition in the presence of EGTA (ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid). It acts as a stimulator of mitochondrial ion fluxes.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phosphoprotein Phosphatases (Tyrosine) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylarsine oxide
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
637-03-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)