Kluczowe dokumenty
520224
Sigma-Aldrich
PPACK, dichlorowodorek, biotynylowany
Potent inhibitor of thrombin and tissue plasminogen activator (tPA). Useful for Western blot analyses of Factor VIIa, Factor XIa, thrombin, and tPA.
Synonim(y):
Biotyna-X-D-Phe-Pro-Arg-chlorometyloketon, 2HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H70ClN10O7S · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
979.52
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥80% (HPLC and TLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Biotin-X-analog Cat. Nr kat. 520222. Specyficzna sonda dla aktywnych proteaz serynowych. Silny inhibitor trombiny i tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA). Przydatny do analiz Western blot czynnika VIIa, czynnika XIa, trombiny i tPA.
Biotyna-X-analog Nr kat. No. 520222. Specyficzna sonda dla aktywnych proteaz serynowych. Silny inhibitor trombiny i tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA). Przydatny do analiz Western blot czynnika VIIa, czynnika XIa, trombiny i tPA.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 110 nM przeciwko trombinie
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W 10 mM HCl.
Inne uwagi
Williams, E.B., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 7536.