Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
1,5-Dansyl-Glu-Gly-Arg Chlorometyl Ketone, Dihydrochloride, Effective irreversible inhibitor of uPA, Factor Xa, and urokinase.
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
soluble (Reconstitute at 1 mg/ml in 10 mM HCl. Dilute with physiological buffers just prior to use.)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Skuteczny nieodwracalny inhibitor uPA, czynnika Xa i urokinazy. Fluorofor umożliwia bezpośrednie monitorowanie interakcji znakowanego enzymu. Nie hamuje tPA.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 100 nM dla czynnika Xa
Główny cel
UPA
UPA
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Odtworzyć w stężeniu 1 mg/ml w 10 mM HCl. Rozcieńczyć buforami fizjologicznymi tuż przed użyciem.
Po wstępnym rozmrożeniu pobrać porcję i przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 4 miesięcy w temperaturze 4°C.
Other Notes
Bajaj, S.P., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 152.
Bergmeyer, H.V. 1984. Methods Enzym. Anal. 5, 375.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Bergmeyer, H.V. 1984. Methods Enzym. Anal. 5, 375.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?