Kluczowe dokumenty
5.09704
Sigma-Aldrich
Inhibitor Cdc34, CC0651
Synonim(y):
Kwas 4,5-dideoksy-5-(3ʹ,5ʹ-dichloro-4-bifenylo)-4-((metoksyacetylo)amino)-L-arabinowy, (2 R,3 S,4 S)-5-(3ʹ,5ʹ-dichloro-(1,1ʹ-bifenylo)-4-ylo)-2,3-dihydroksy-4-(2-metoksyacetylo)amino)-L-arabinowy,5ʹ-Dichloro-(1,1ʹ-bifenylo)-4-ylo)-2,3-dihydroksy-4-(2-metoksyacetamido)kwas pentanowy, inhibitor Cdc34A
Wybierz wielkość
10 MG
986,00 zł
986,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
986,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21Cl2NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
986,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
czystość optyczna
ee: ≥98%
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1cc(cc(c1)c2ccc(cc2)C[C@H](NC(=O)COC)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C20H21Cl2NO6/c1-29-10-17(24)23-16(18(25)19(26)20(27)28)6-11-2-4-12(5-3-11)13-7-14(21)9-15(22)8-13/h2-5,7-9,16,18-19,25-26H,6,10H2,1H3,(H,23,24)(H,27,28)/t16-,18-,19+/m0/s1
Klucz InChI
NTCBTNCWNRCBGX-YTQUADARSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek i rozpuszczalny w wodzie (~ 1 mg / ml lub 2,26 mM przy pH 7,4) kwas bifenylopentanowy, który selektywnie hamuje ludzki, ale nie drożdżowy, enzym sprzęgający E2 Ub zależny od substratów Cdc34 ubikwitynacji w p27kip1-SCFSkp2, Sic1-SCFCdc4 (IC50 = 1,72 i 2.5 µM), Cyclin E-SCFFbw7, IκBα-SCFβTrCP i indukuje komórkową akumulację p27kip1 i cykliny E (30 µM przez 30 h w hodowlach PC-3).M przez 16 h w hodowlach PC-3), nie wykazując powinowactwa ani aktywności hamującej wobec innych testowanych E1 (Uba1), E2 (Cdc34B/Ube2R2, Ube2G1, UbeU1), HECT E3 (SMURF 2, UbcH7) lub RING E3 (Rnf168). Wykazano, że CC0651 celuje w Cdc34 związany z Ub z 14-krotnie wyższym powinowactwem niż Cdc34 niezwiązany z Ub poprzez allosteryczną kieszeń wiążącą na obrzeżach interfejsu Cdc34-Ub. Oprócz hamowania reaktywności kompleksu Cdc34-Ub poprzez bezpośrednie wiązanie, sam kompleks Cdc34-Ub związany z CC0651 wykazuje wyższe powinowactwo do kompleksu SCF E3, a tym samym wykazuje dominujący efekt negatywny, skutecznie konkurując z funkcjonalnym kompleksem Cdc34-Ub o wiązanie SCF.
Przepuszczalny dla komórek związek kwasu bifenylopentanowego, który działa jako selektywny allosteryczny inhibitor enzymu sprzęgającego ubikwitynę E2 Cdc34 (IC50 = 2,5 µM w teście Sic1-SCFCdc4 ) bez wpływu na aktywność ligaz E1 lub E3. Doniesiono, że działa poprzez wychwytywanie słabej interakcji między ubikwityną a miejscem wiązania ubikwityny donora E2 i może służyć jako most molekularny między Cdc34A a ubikwityną. Wiąże się z samym Cdc34ACAT z wartością EC50 267 µM, ale w obecności ubikwityny powinowactwo to jest znacznie zwiększone (EC50 = 19 µM). Nie zakłóca interakcji Cdc34A z domeną RING Rbx1 i sugeruje się, że nawet umiarkowanie stabilizuje tę interakcję. Wykazano, że hamuje ubikwitynację p27Kip1 (IC50 = 1,72 µM) i zmniejsza proliferację komórek nowotworowych PC-3 (~30 µM).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Enzym sprzęgający ubikwitynę E2 Cdc34
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Huang, H., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.10, 156.
Ceccarelli, D.F., et al. 2011. Cell145, 1075.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.