5.09455
Etomoxir
≥98% (HPLC), liquid, CPT-1 inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
InSolution Etomoxir, Wodzian soli sodowej kwasu R(+)-2-[6-(4-chlorofenoksy)heksylo]-oksirano-2-karboksylowego
Wybierz wielkość
850,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
850,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Etomoxir, InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
[Na+].Clc1ccc(cc1)OCCCCCC[C@]2(OC2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
Klucz InChI
RPACBEVZENYWOL-XFULWGLBSA-M
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
CPT1
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2