Przejdź do
8.20649
Kwas hipurynowy
for synthesis
Synonim(y):
Hippuric acid, Benzamidoacetic acid, Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
207-806-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.5% (acidimetric)
form
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
188-190 °C
solubility
3.26 g/L
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.5 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
112003680691.00103
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
-
form
solid
assay
≥97.5% (acidimetric)
assay
98%
assay
≥97.5% (GC)
assay
≥99% (acidimetric)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
3.26 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
213 g/L
mp
188-190 °C
mp
187-191 °C (lit.)
mp
187-191 °C (lit.)
mp
205 °C (decomposition)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas hipurynowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c